Merck
8.06017
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonym(e):
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-714-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
440 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
42.3 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
transition temp
flash point -18 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(COC)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldehyde dimethyl acetal for synthesis. CAS 109-87-5, EC Number 203-714-2, chemical formula CH₂(OCH₃)₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.859
Methanol (GC, area%): ≤ 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde dimethyl acetal
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806017250004022536388717
806017100004022536388700