Fortfahren mit
8.14549
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Synonym(e):
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
207-330-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
88 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
70 hPa ( 20 °C)
€ 34,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
70 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
174 °C
potency
3536 mg/kg LD50, oral (Rat), >16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
transition temp
flash point -6 °C
solubility
91 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde diethyl acetal
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)