Fortfahren mit
8.00834
Acrylnitril
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Acrylnitril, Acrylsäurenitril, Vinylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.06
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-466-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 43,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
124 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-28 % (v/v)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
77.3 °C/1013 hPa
mp
-83.55 °C
transition temp
flash point -4.4 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC=C
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Entwicklung von amphipathischen Oberflächen: Die Verwendung von Grenzflächenenergie bei Photopolymerisationsprozessen zur Herstellung von amphipathischen Oberflächen, um Anwendungen bei Beschichtungen und biomedizinischen Geräten mit Acrylnitril-Polymeren zu verbessern (Curley et al., 2024).
  • Drucktechnologie für Dentalmodelle: Atwal und Bhatnagar beurteilten die Biegefestigkeit von Dentalmodellen, die mit verschiedenen 3D-Drucktechnologien hergestellt wurden, u. a. mit Harzen auf Acrylnitril-Basis. Dabei wurden die Unterschiede in den mechanischen Eigenschaften hervorgehoben (Atwal und Bhatnagar, 2024).
  • Verbesserungen bei Gummi-Verbundwerkstoffen: Kruželák et al. untersuchten die elektrische Leitfähigkeit, die EMI-Absorption und die mechanischen Eigenschaften von Gummi-Verbundwerkstoffen mit Acrylnitril zur Verbesserung der Leistung in industriellen Anwendungen (Kruželák et al., 2024).
  • Charakterisierung von Biopolymer-Mischungen: Akbarian-Saravi et al. charakterisierten die mechanischen Eigenschaften und die Eigenschaften der biologischen Abbaubarkeit von NBR/Biopolymer-Mischungen, wobei Acrylnitril die Leistung der Mischung in verschiedenen industriellen und ökologischen Anwendungen verbessert (Akbaian-Saravi et al., 2024).
  • Regulierung der Elektroden-/Elektrolyt-Grenzfläche: Chen et al. haben die Konstruktion von Polymermolekülen zur Regulierung der Elektroden/Elektrolyt-Grenzfläche in Lithium-Metall-Batterien unter Verwendung von Acrylnitril-Derivaten zur Verbesserung der Batterieleistung diskutiert (Chen et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, Fl.%): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,805–0,807
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11021332013731564
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98% (GC)
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
mp
-83.55 °C
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
bp
77.3 °C/1013 hPa
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylnitril
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-13-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800834010004022536362915
800834100004022536362922