Fortfahren mit
320137
Acrylnitril
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
Vinylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.06
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-466-5
Beilstein/REAXYS Number:
605310
MDL number:
€ 87,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
86 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
897 °F
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrylnitril wird für die Herstellung von Acrylfasern, Harzen (u.a. Acrylnitril-Butadien-Styrol und Styrol-Acrylnitril) und Nitrilkautschuk (Butadien-Acrylnitril) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Ein industrielles Karzinogen, das ein Multisite-Karzinogen in Ratten ist und eventuell auch Krebs beim Menschen erregt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1102134000331564
description
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
description
analytical standard
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98% (GC)
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
-
mp
−83 °C (lit.)
vapor density
1.83 (vs air)
vapor density
1.83 (vs air)
vapor density
-
vapor density
1.83 (vs air)
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
contains
-
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
bp
-
bp
77 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylnitril
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-13-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, Are the bottles coated for this product?
    1 answer
    1. This product is packaged in a glass 1 liter amber bottle coated with polyvinyl chloride (PVC).