Merck
31564
Supelco
Acrylnitril
analytical standard
Synonym(e):
Vinylcyanid
Größe auswählen
5 ML
€ 87,10
€ 87,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 87,10
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.06
Beilstein:
605310
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 87,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
stabilized
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.83 (vs air)
Dampfdruck
86 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98% (GC)
Selbstzündungstemp.
897 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
17 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acrylonitrile (AN) is a volatile liquid mostly used in manufacturing plastics and polymers.[1]
Anwendung
Acrylnitril wird für die Herstellung von Acrylfasern, Harzen (u.a. Acrylnitril-Butadien-Styrol und Styrol-Acrylnitril) und Nitrilkautschuk (Butadien-Acrylnitril) eingesetzt.
AN may have been used as standard during headspace gas chromatography for the determination of AN monomer in plastic containers and carbonated beverages.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein industrielles Karzinogen, das ein Multisite-Karzinogen in Ratten ist und eventuell auch Krebs beim Menschen erregt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of acrylonitrile monomer in plastic packaging and beverages by headspace gas chromatography.
Gawell, GB-M.
Analyst, 104.1235, 106-110 (1979)
Role of cytochrome P450 2E1 in the metabolism of acrylamide and acrylonitrile in mice.
Sumner SC
Chemical Research in Toxicology, 12(11), 1110-1116 (1999)
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search
Acrylonitrile and human cancer--an overview.
D Coggon et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 24 Suppl 2, 81-82 (1998-08-26)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf