Wichtige Dokumente
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
Größe auswählen
250 ML
€ 112,00
€ 112,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 112,00
About This Item
Lineare Formel:
3-(C2H5OOC)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
210-370-7
NACRES:
NA.22
€ 112,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
222-224 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
8-9 °C
Übergangstemp.
flash point 93 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup