Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,10 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 | |
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 746,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystals
autoignition temp.
460 °C
potency
90.4 mg/kg LD50, oral (Rat), 250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
8.0 % (v/v)
pH
<1 (20 °C, 800 g/L in H2O)
mp
63 °C
transition temp
flash point 126 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=O)O
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthese, Charakterisierung und Untersuchung der biologischen Aktivität einiger neuer Verbindungen, die Triazin und 1,3,4-Thiadiazol-Einheiten enthalten: Beschreibt die Synthese von Carbonsäure-Verbindungen aus Chloressigsäure und hebt ihre Anwendung bei der Bildung biologisch aktiver Verbindungen hervor (Abbas et al., 2023).
- Extraktion und Charakterisierung von Cellulose aus Broccolistrünken als neue Biopolymer-Quelle für die Herstellung von Folien aus Carboxymethylcellulose: Konzentriert sich auf die Carboxymethylierungsreaktion mit Chloressigsäure zur Herstellung von Folien aus Carboxymethylcellulose und liefert Einblicke in Biopolymer-Anwendungen (Sayanjali et al., 2024).
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 60 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 65 °C
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade - | grade synthesis grade |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99.0% | assay 99% | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form solid | form crystals | form liquid |
| solubility >1000 g/L | solubility water: soluble 3170 g/L at 10 °C | solubility water: soluble 3,170 g/L at 10 °C | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloressigsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8004121000 | 04022536358550 |
| 8004122500 | 04022536358567 |
| 8004120100 | 04022536358543 |
| 8004129025 | 04022536864013 |
| 8004129050 | 04022536358574 |