Fortfahren mit
79119BC
GDS PPMX 1-Column Reagent Reservoir
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121522
NACRES:
NB.21
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79119
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One box, 25 reservoirs/box
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79107BC79156BC79129BC
compatibility
BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
-
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable