Fortfahren mit
79129BC
GDS PPMX Riser
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
€ 2.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79129
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One PPMX Riser
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79155BC79133BC79156BC
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79129
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing