Fortfahren mit
79107BC
GDS PPMX 4-Column Reagent Reservoir
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121522
NACRES:
NB.21
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79107
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
room temp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79119BC79156BC79173BC
compatibility
BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
For use with GDS PICKPEN™ PIPETMAX™ System
description
-
description
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79107
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79119
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One box, 25 reservoirs/box
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
147230-100G04061837399060
147230-18KG04061838737274
800181050004022536356150
147230-5G04061837399107
147230-2.5L04061837403675
147230-3KG04061838737281
147230-500G04061837399091
800181010004022536356143
800181100004022536356167
800181902504022536701431