Fortfahren mit
71206
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 676,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Assay:
>99% (SDS-PAGE)
Biological source:
Serratia marcescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥250 units/μL
€ 676,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benzonase® Nuklease HC, Reinheit > 99 %, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
≥250 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Benzonase® Nuklease ist eine gentechnisch veränderte Endonuklease aus Serratia marcescens. Sie baut alle DNA- und RNA-Formen (einzelsträngig, doppelsträngig, linear und zirkulär) ohne proteolytische Aktivität ab. Sie ist über ein breites Spektrum von Bedingungen wirksam und weist eine außerordentlich hohe spezifische Aktivität auf. Das Enzym dient dem kompletten Verdau von Nukleinsäuren in 5′-Monophosphat-terminierte Oligonukleotide mit einer Länge von 2 bis 5 Basen (unterhalb der Hybridisierungsgrenze). Dies ist ideal für die Entfernung von Nukleinsäuren aus rekombinanten Proteinen und ermöglicht die Einhaltung der FDA-Richtlinien für Nukleinsäurekontamination. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Nukleinsäuren rasch zu hydrolysieren, ist Benzonase eine ausgezeichnete Wahl zur Reduzierung von Viskosität, Verkürzung der Verarbeitungsdauer und Erhöhung der Proteinausbeute. Das Enzym ist beispielsweise mit BugBuster und PopCulture Proteinextraktionsreagenzien kompatibel und kann daher zusammen mit diesen Reagenzien zugegeben werden, um bei E. coli-Extrakten Viskosität zu eliminieren und Nukleinsäuren zu entfernen.
Das Enzym besteht aus zwei Untereinheiten von je 30 kDa. Es ist zwischen pH 6 und 10 und von 0–42 °C funktionsfähig und erfordert 1–2 mM Mg2+ zur Aktivierung. Das Enzym ist auch in Gegenwart von ionischen und nicht-ionischen Detergenzien, Reduktionsmitteln, PMSF (1 mmol/l), EDTA (1 mmol/l) und Harnstoff aktiv (die relative Aktivität hängt von den spezifischen Bedingungen ab). Die Aktivität wird durch >150 mmol/l monovalente Kationen, >100 mmol/l Phosphat, >100 mmol/l Ammoniumsulfat oder >>100 mmol/l Guanidin-HCl gehemmt.
Benzonase-Nuklease ist in den Qualitätsstufen reinst (>>99 % mittels SDS-PAGE) und rein (>>90 %) in einer Standardkonzentration von 25–29 E/µl und in einer hohen Konzentration (HC) von 250 E/µµl erhältlich. Beide Zubereitungen sind frei von nachweisbaren Proteasen und weisen eine spezifische Aktivität von > 1 × 106 E/mg Protein auf. Der >99%ige Reinheitsgrad wird auf Endotoxine getestet und enthält <0.25 EU/1000 units. The product is suppliedas a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >99 % durch SDS-PAGE.
Application
Entfernung von Nukleinsäure in Proteinproben
Biochem/physiol Actions
Verdaut native oder hitzedenaturierte DNA und RNA.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die einen ΔA₂₆₀ von 1,0 in 30 Minuten bewirkt, was einem vollständigen Verdau von 37 µg DNA entspricht.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7066471205-M70746
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>99% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
biological source
Serratia marcescens
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
application(s)
research use
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
concentration
≥250 units/μL
concentration
25-29 units/μL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
Auf dieser Seite sind neun häufig gestellte Fragen und Antworten zu Benzonase® Nuklease aufgeführt.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Handout on Protein Extraction
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Rajeevkumar Raveendran Nair et al.
iScience, 23(3), 100888-100888 (2020-02-23)
Although a variety of remarkable molecular tools for studying neural circuits have recently been developed, the ability to deploy them in particular neuronal subtypes is limited by the fact that native promoters are almost never specific enough. We recently showed
William C Buchta et al.
Molecular neurobiology, 57(1), 346-357 (2019-07-31)
Cocaine addiction remains a major health concern with limited effective treatment options. A better understanding of mechanisms underlying relapse may help inform the development of new pharmacotherapies. Emerging evidence suggests that collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) regulates presynaptic excitatory
Rodrigo Villaseñor et al.
Nature biotechnology, 38(6), 728-736 (2020-03-04)
Chromatin modifications regulate genome function by recruiting proteins to the genome. However, the protein composition at distinct chromatin modifications has yet to be fully characterized. In this study, we used natural protein domains as modular building blocks to develop engineered
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71206-304055977271058