71205-M
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 90%, Serratia marcescens, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Benzonase® Nuklease HC, Reinheit > 90 %,
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
≥250 units/μL
Anwendung(en)
research use
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Enzym besteht aus zwei Untereinheiten von je 30 kDa. Es ist zwischen pH-Wert 6 und 10 und von 0–42 °C funktionsfähig und erfordert 1–2 mmol/l Mg2+ zur Aktivierung. Das Enzym ist auch in Gegenwart von ionischen und nichtionischen Detergenzien, Reduktionsmitteln, PMSF (1 mmol/l), EDTA (1 mmol/l) und Harnstoff aktiv (die relative Aktivität ist von den speziellen Bedingungen abhängig). Die Aktivität wird durch >150 mmol/l monovalente Kationen, >100 mmol/l Phosphat, >100 mmol/l Ammoniumsulfat oder >100 mmol/l Guanidin-HCl gehemmt.
Benzonase-Nuklease ist in den Qualitätsstufen reinst (>99 % mittels SDS-PAGE) und rein (>90 %) in einer Standardkonzentration von 25–29 E/μl und in einer hohen Konzentration (HC) von 250 E/μl erhältlich. Beide Zubereitungen sind frei von nachweisbaren Proteasen und weisen eine spezifische Aktivität von > 1 × 106 E/mg Protein auf. Der > 99%ige Reinheitsgrad wird auf Endotoxine getestet und enthält < 0,25 EE/1000 Einheiten. Dieses Produkt wird als eine durch 0,2 μm filtrierte Lösung in 50%igem Glycerin geliefert. Bei -20 °C aufbewahren
Gesamtendotoxin: < 0.25 EU/1,000 units. Purity : > 90 % mittels SDS-PAGE.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Einheitendefinition
WGK
WGK 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.