Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 344,00 |
Über diesen Artikel
€ 344,00
Produktname
Benzonase® Nuklease, Reinheit >99 %, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
25-29 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Enzym besteht aus zwei Untereinheiten von je 30 kDa. Es ist zwischen pH-Wert 6 und 10 und von 0–42 °C funktionsfähig und erfordert 1–2 mmol/l Mg2+ zur Aktivierung. Das Enzym ist auch in Gegenwart von ionischen und nichtionischen Detergenzien, Reduktionsmitteln, PMSF (1 mmol/l), EDTA (1 mmol/l) und Harnstoff aktiv (die relative Aktivität hängt von den spezifischen Bedingungen ab). Die Aktivität wird durch > 150 mmol/l monovalente Kationen, > 100 mmol/l Phosphat, > 100 mmol/l Ammoniumsulfat oder > 100 mmol/l Guanidin-HCl gehemmt.
Benzonase-Nuklease ist in den Qualitätsstufen reinst (> 99 % mittels SDS-PAGE) und rein (> 90 %) in einer Standardkonzentration von 25–29 E/µl und in einer hohen Konzentration (HC) von 250 E/µl erhältlich. Beide Zubereitungen sind frei von nachweisbaren Proteasen und weisen eine spezifische Aktivität von > 1 × 106 E/mg Protein auf. Der > 99%ige Reinheitsgrad wird auf Endotoxine getestet und enthält< 0.25 EU/1000 units. The product is supplied in 50% glycerol. Store at -20°C.
Gesamt-Endotoxin:< 0.25 EU/1,000 units. Purity: > 99 % mittels SDS-PAGE.
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >99% (SDS-PAGE) | assay >99% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens |
| application(s) research use | application(s) research use | application(s) research use | application(s) research use |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| concentration 25-29 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration 25-29 units/μL | concentration ≥250 units/μL |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzonase® Nuklease, Reinheit >99 %
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Protokolle
Artikel
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70664-3 | 07790788052751 |