Data is not available regarding the interaction of KOD polymerases with uracil. However, two DNA polymerases in the portfolio are known to work on templates containing uracil: The KOD One™ PCR Master Mix (KMM-101NV) and the KOD One™ PCR Master Mix -BLUE (KMM-201NV).
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kmm101nv
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kmm201nv
71975-M
KOD Xtreme Heißstart-DNA-Polymerase
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
Synonym(e):
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
Größe auswählen
€ 922,00
Größe auswählen
About This Item
€ 922,00
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 200 reactions
Leistungsmerkmale
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
crude DNA
Eignung
suitable for PCR
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 71842 | KMM-101NV | KMM-201NV |
---|---|---|---|
form liquid | form ready-to-use solution | form liquid | form liquid |
suitability suitable for PCR | suitability - | suitability - | suitability - |
storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Das KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Hot Start DNA-Polymerase*-Kit ist ein optimiertes PCR-Enzym für die Amplifikation langer oder GC-reicher DNA-Matrizen, einschließlich Mausschwanzspitzen, Pflanzengeweben und synthetischer biologischer Anwendungen. Die einzigartige Formulierung ermöglicht die direkte Amplifikation minimal verarbeiteter Proben und somit eine hocheffiziente PCR-Zielamplifikation von Rohproben. Zusammen mit einem speziell formulierten 2X-Puffer beinhaltet das System eine Hochpräzisions-KOD-DNA-Polymerase, die mit zwei monoklonalen Antikörpern komplexiert ist, um ein Heißstart-Thermocycling zu ermöglichen. Die KOD Xtreme Heißstart-DNA-Polymerase amplifiziert genomische und Phagen-/Plasmid-DNA-Zielsequenzen bis zu 24 bzw. 40 kbp schnell und präzise. Die KOD Xtreme Heißstart-DNA-Polymerase amplifiziert erfolgreich schwierige DNA-Matrizen mit bis zu 90 % GC-Gehalt. Jedes Kit enthält 200 U KOD Xtreme Heißstart-DNA-Polymerase, einen optimierten Puffer und dNTPs, die für 200 Amplifikationsreaktionen ausreichen. Die Polymerase erzeugt stumpfendige DNA-Produkte, die für das Klonen mit den Kits Novagen Perfectly Blunt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> und LIC Vector geeignet sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimiert für die höchste PCR-Erfolgsrate, selbst bei den schwierigsten Targets.
- 10X höhere Genauigkeit als Taq-Mischungen
- Effiziente Amplifikation von DNA-Templates mit bis zu 90 % GC-Gehalt
- Amplifiziert genomische Zielsequenzen bis zu 24 kbp
- Amplifiziert Phagen-/Lambda-Zielsequenzen bis zu 40 kbp
- Verhindert Mispriming und die Bildung von Primer-Dimeren
- Benutzerfreundliche Vorbereitung bei Umgebungstemperatur, kompatibel mit Automatisierungslösungen
Komponenten
- 1 × 200 U KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Heißstart-DNA-Polymerase
- 3 × 1,7 mL 2X Xtreme-Puffer
- 2 × 1 mL dNTPs (je 2 mM)
Warnhinweis
Einheitendefinition
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
-
Is this polymerase compatible with templates containing uracil?