Fortfahren mit
70836-M
Kompetente Origami-B-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente Origami-B-Zellen – Novagen, Origami B host strains carry the same mutations as the original Origami strain, except that they are derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC gor522::Tn10 trxB (KanR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Die Origami-B-Wirtsstämme tragen die gleichen trxB-/gor-Mutationen wie die ursprünglichen Origami-Stämme, mit der Ausnahme, dass sie von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet sind. Somit vereinen die Origami-B-Stämme die wünschenswerten Eigenschaften von BL21-, Tuner- und Origami-Wirten in einem Stammhintergrund. Die Mutationen trxB und gor sind auf Kanamycin bzw. Tetracyclin selektierbar; daher werden diese Stämme nur für die Verwendung mit pET-Plasmiden empfohlen, die den Ampicillin-Resistenzmarker bla tragen.
Die Origami-B-Wirtsstämme tragen die gleichen Mutationen wie der ursprüngliche Origami-Stamm, mit der Ausnahme, dass sie von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet sind, um eine präzise Kontrolle der Expressionsniveaus unter Verwendung von IPTG zu ermöglichen.
Other Notes
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Origami-B-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
708397083771344-M
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70836-304055977272550
70836-404055977272567