Merck
70837
Kompetente Origami-B(DE3)-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Competent cells, Novagen competent cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente Origami-B(DE3)-Zellen – Novagen, Origami B host strains carry the same mutations as the original Origami strain, except that they are derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm lacY1 ahpC (DE3) gor522::Tn10 trxB (KanR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Die Origami-B-Wirtsstämme tragen dieselben Mutationen in trxB und gor wie die ursprünglichen Origami-Stämme, mit der Ausnahme, dass sie von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet sind, um eine präzise Kontrolle des Expressionsniveaus durch Anpassung der IPTG-Konzentration zu ermöglichen. Somit vereinen die Origami-B-Stämme die wünschenswerten Eigenschaften von BL21-, Tuner- und Origami-Stämmen in einem Stammhintergrund. Die Mutationen in trxB und gor sind auf Kanamycin bzw. Tetracyclin selektierbar; daher können diese Stämme nicht mit Plasmiden verwendet werden, die nur mit Kanamycin oder Tetracyclin selektiert werden können. Diese Stämme umfassen auch die lon- und ompT-Defizite von BL21, die die Proteinstabilität erhöhen.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Die Origami-B-Wirtsstämme tragen die gleichen Mutationen wie der ursprüngliche Origami-Stamm, mit der Ausnahme, dass sie von einer lacZY-Mutante von BL21 abgeleitet sind, um eine präzise Kontrolle der Expressionsniveaus unter Verwendung von IPTG zu ermöglichen.
Other Notes
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Origami-B(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Shanti Pal Gangwar et al.
Structure (London, England : 1993), 29(2), 161-169 (2020-10-08)
Glutamate receptor-like channels (GLRs) play important roles in numerous plant physiological processes. GLRs are homologous to ionotropic glutamate receptors (iGluRs) that mediate neurotransmission in vertebrates. Here we determine crystal structures of Arabidopsis thaliana GLR3.2 ligand-binding domain (LBD) in complex with
Miaomiao Li et al.
eLife, 11 (2022-02-10)
RAGE, a druggable inflammatory receptor, is known to function as an oligomer but the exact oligomerization mechanism remains poorly understood. Previously we have shown that heparan sulfate (HS) plays an active role in RAGE oligomerization. To understand the physiological significance
Marriah N Green et al.
Molecular cell, 81(15), 3216-3226 (2021-06-24)
Glutamate receptor-like channels (GLRs) play vital roles in various physiological processes in plants, such as wound response, stomatal aperture control, seed germination, root development, innate immune response, pollen tube growth, and morphogenesis. Despite the importance of GLRs, knowledge about their
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70837-304055977272574
70837-404055977272581