Merck
71344-M
Sigma-Aldrich
Origami 2-kompetente Zellen - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Größe auswählen
0.4 ML
€ 197,00
1 ML
€ 379,00
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.4 ML
€ 197,00
1 ML
€ 379,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
€ 197,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Produktbezeichnung
Origami 2-kompetente Zellen - Novagen, Origami 2 strains have mutations in glutathione reducatase (gor) and thioredoxin reductase (trxB), facilitating proper disulfide bond formation.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139ahpC galE galK rpsL F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10trxB (StrR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Origami 2-Stämme haben Mutationen in Glutathionredukatase (gor) und Thioredoxinreduktase (trxB), was die Bildung der richtigen Disulfidbindung ermöglicht.
Origami 2-Wirtsstämme sind K-12-Derivate, die Mutationen in Thethioredoxinreduktase- (trxB) und Glutathionreduktase (gor)-Genen aufweisen und somit die Bildung der Disulfidbindung in E. coli-Zytoplasma wesentlich verbessern. Die Origami 2-Stämme sind Kanamycin-empfindlich; doch wie die Original-Origami-Stämme werden auch die gor-Mutationen von Tetracyclin selektiert. Um die Möglichkeit der Bildung einer Disulfidbindung zwischen Molekülen so gering wie möglich zu halten, sollten Stämme mit Mutationen in trxB und gor nur für die Expression von Proteinen verwendet werden, die für ihre korrekte Faltung eine Disulfidbindung benötigen.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlOrigami 2-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTestplasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13