Fortfahren mit
677181
Vincristine Sulfate
≥98% (TLC), Microtuble disruptor, solid
Synonym(e):
Vincristinsulfat, Apocynaceae sp. – CAS 2068-78-2 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H56N4O10 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
824.96 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 459,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Vincristinsulfat, Apocynaceae sp. – CAS 2068-78-2 – Calbiochem, Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9986
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]21C[C@H](C[C@@](C2)(O)CC)C[C@@](c8[nH]c9c(c8CC1)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7[N+H](CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C=O)C(=O)OC
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
InChI key
AQTQHPDCURKLKT-JKDPCDLQSA-N
General description
Ein Indolalkaloid, das an Tubulin bindet und die Bildung von Mikrotubuli hemmt. Depolymerisiert Mikrotubuli. Verursacht eine Zunahme von Mikrokernen und verzögert die Zellzyklusprogression. Ein Antineoplastikum. Induziert die Apoptose in menschlichen Lymphomzellen durch Unterbrechung der Mikrotubuli.
Bitte beachten Sie, dass das Molekulargewicht dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehalts chargenspezifisch ist.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Chan, M.W., et al. 1998. Cancer Biochem. Biophys. 16, 347.
Hanauske, A.R., et al. 1994. Eur. J. Cancer30A, 1688.
Takano, Y., et al. 1993. Pathol. Res. Pract. 189, 187.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
376650499610569396
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
677181-10MG04055977260601