Fortfahren mit
666122-M
Harnstoff, molekularbiologische Qualität, CAS-Nr. 57-13-6, Calbiochem
Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Synonym(e):
Harnstoff, Carbamid, Carbonyldiamid, Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,70
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
€ 84,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9867
assay
≥98%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.01 at 260 nm, ≤0.01 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Endprodukt des Harnstoffzyklus (Absorption: ≤0,01 bei 260 nm und 280 nm). Ein aktuelles keratolytisches Mittel.
Endprodukt des Harnstoffzyklus. Ein aktuelles keratolytisches Mittel.
Application
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3324715604U5128
Urea Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Millipore
666122-M
Urea
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98%
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
666122-2.5KG07790788052287
666122-500GM-M07790788052294
666122-2.5KG-M07790788052287
666122-500GM07790788052294