Fortfahren mit
15604
Harnstoff
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Form:
solid
€ 40,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.04% insoluble in ethanol, ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret(carbamylurea)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 105 °C, 1 h
mp
132-135 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤0.5 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Harnstoff ist eine farb- und geruchslose Flüssigkeit. Er enthält prismatische Kristalle. Er bildet unlösliche Nitratsalze mit Salpetersäure und Oxalatsalze mit Oxalsäure. Bei einer Reaktion mit Alkanen oder substituierten Alkanen entstehen Kristallgitter-Einschlussverbindungen.
Harnstoff kann im Haber-Bosch-Verfahren aus Ammoniak und Kohlendioxid hergestellt werden. Er eignet sich auch zur Herstellung von Harnstoff-Formaldehyd-Harzen mittels einer Kondensationsreaktion.
Application
Harnstoff wurde in den folgenden Untersuchungen verwendet:
  • Synthese von SnO2-Nanopartikeln.[1]
  • Synthese von Urethanen, Ureiden und Semicarbaziden.
  • Denaturierung von aus dem Saccharomyces-cerevisiae-Y15696-Stamm isolierten Protein[2]
  • Protein-Elektrophorese-Studien.[3]
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U5128U1250666122-M
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis), 99.0-100.5%
assay
≥99.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 8 M
solubility
water: soluble
form
solid
form
solid
form
pellets
form
solid
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harnstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf