Fortfahren mit
658411
InSolution AG490, Calbiochem
InSolution, ≥98%, inhibitor of EGFR kinase autophosphorylation
Synonym(e):
InSolution AG490, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N2O3
Molekulargewicht:
294.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 77,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Ein potenter Inhibitor der Autophosphorylierung der epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase (IC50 = 100 nM). Tyrosinkinase-Hemmer der Jak-Familie. Die Hemmung von Jak2 durch AG 490 blockiert selektiv das Wachstum leukämischer Zellen in vitro und in vivo durch die Induktion des programmierten Zelltods, ohne schädliche Auswirkungen auf die normale Hämatopoese zu haben. Hemmt die konstitutive Aktivierung von STAT-3 und das IL-2-induzierte Wachstum von MF-Tumorzellen. AG 490 hemmt nachweislich auch die Autokinase-Aktivität von JAK3. Hemmt Berichten zufolge auch die Guanylatzyklase.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 100-mM-Lösung (5 mg/170 µl) von AG490 (Best.-Nr. 658401) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Nach dem Öffnen ist die Stammlösung bis zu 6 Monate bei -70 °C stabil.
Other Notes
Jaleel, M., et al. 2004. Biochemistry43, 8247.
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
658401420097420099
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)