Fortfahren mit
654257
TNF-α Antagonist III, R-7050, CAS-Nr. 303997-35-5, Calbiochem
The TNF-α Antagonist III, R-7050, also referenced under CAS 303997-35-5, controls the biological activity of TNF-α.
Synonym(e):
TNF-α Antagonist III, R-7050, CAS-Nr. 303997-35-5, Calbiochem, 8-Chlor-4-(phenylsulfanyl)-1-(trifluormethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]chinoxalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8ClF3N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.77
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)c(nc4c2cc(cc4)Cl)Sc3ccccc3
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI key
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Triazoloquinoxalin-Verbindung, die als TNF-α Rezeptor-Antagonist über die Blockierung der Rezeptor-Adaptor-Molekül-Komplexbildung und der anschließenden Rezeptor-Internalisierung, aber nicht der TNF-α Liganden-Rezeptor-Bindung wirkt. Es wurde gezeigt, dass es selektiv die TNF-α, aber nicht die Fas- oder C6-Ceramid-induzierte Caspase-Aktivierung und den Zelltod in ME180-Zellen hemmt und eine höhere Wirksamkeit gegen die TNF-αinduzierte als die IL-1β-induzierte NF-κB-Aktivierung (EC50 = 0,631 bzw. 1,45 µM) in A549-Zellen aufweist.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Gururaja, T.L., et al. 2007. Chem. Biol.14, 1105.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
654255SML1377481411
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized
form
powder
form
amorphous solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
654257-10MG04055977184648