Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8ClF3N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(N=C(SC2=CC=CC=C2)C3=NN=C(C(F)(F)F)N34)C4=C1
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI key
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
R-7050 is a cell-permeable TNF-α receptor antagonist that blocks TNF-α-induced binding of TNF-αRI with TNFαR-associated death domain protein and receptor interacting protein 1, blocking internalization of the TNFα-TNFαR complex. R-7050 was found to reduce neurovascular injury in a mouse model of hemorrhagic stroke.
R-7050 is a cell-permeable TNF-α receptor antagonist.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?