Fortfahren mit
648464
Triton X-100, hydriert, PROTEINQUALITÄT® Detergens, 10%ige Lösung, sterilfiltriert
Non-ionic detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins.
Synonym(e):
Octylphenoxypolyethoxyethanol, hydriert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Level
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤200 μM Aldehyde, ≤200 μM peroxide
color
clear colorless
conductivity
≤50 μmho
CMC
250 μM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Nicht–ionisches Detergens, das für die Solubilisierung von membrangebundenen Proteinen verwendet wird. Dieses gereinigte Detergens ist vorteilhaft für die Verwendung mit empfindlichen, membrangebundenen Proteinen und überwindet die Probleme, die mit Aldehyd- und Peroxidverunreinigungen in Polyoxyethylen-Detergenzien verbunden sind. Im Gegensatz zu seiner Ausgangsverbindung besitzt das hydrierte TRITON X-100 Detergens keine UV-Absorption und keine Fluoreszenz, die bei der spektrophotometrischen Überwachung und bei Assays Störungen verursachen.
Nichtionisches Detergens, das für die Solubilisierung von membrangebundenen Proteinen verwendet wird. Dieses gereinigte Detergens ist vorteilhaft für die Verwendung mit empfindlichen, membrangebundenen Proteinen und überwindet die Probleme, die mit Aldehyd- und Peroxidverunreinigungen in Polyoxyethylen-Detergenzien verbunden sind. Im Gegensatz zu seiner Ausgangsverbindung fehlt es dem hydrierten TRITON X-100 an UV-Absorption und Fluoreszenz, die bei der spektrophotometrischen Überwachung und bei Assays Störungen verursachen. Hat eine kritische Mizellenkonzentration (CMC) von 250 µM.
Application
  • Intrinsic Lipid Curvature and Bilayer Elasticity as Regulators of Channel Function: A Comparative Single-Molecule Study.: This study investigates how intrinsic lipid curvature and bilayer elasticity affect channel function using single-molecule techniques. Triton X-100, Hydrogenated, PROTEIN Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered is used to solubilize membrane proteins, enabling detailed analysis of lipid-protein interactions and their impact on membrane dynamics (Ashrafuzzaman et al., 2024).
  • Preparing for another Ebola Outbreak: The impact of viral inactivation methods on commonly measured biochemistry analytes in plasma and urine.: This study examines the effect of viral inactivation methods on biochemistry analytes in plasma and urine, using Triton X-100 for viral inactivation. The findings are crucial for ensuring accurate biochemical measurements during viral outbreaks (Zhou et al., 2024).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
10%ige wässrige Lösung.
Other Notes
Fernandez, J., et al. 1992. Anal. Biochem.201, 255.
Tiller, G.E., et al. 1984. Anal. Biochem.141, 262.
Ashani, Y. and Cantravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
648463648465648466
form
solution
form
liquid
form
viscous liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤200 μM Aldehyde, ≤200 μM peroxide
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
Merck USA index - 14, 6761
description
Merck USA index - 14, 6761
description
Merck USA index - 14, 6761
description
Merck USA index - 14, 6761
CMC
250 μM
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
250 μM
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ping Wang et al.
Current protocols, 1(8), e174-e174 (2021-08-06)
Chromatin Interaction Analysis Using Paired-End Tag Sequencing (ChIA-PET) is an established method to map protein-mediated chromatin interactions. A limitation, however, is that it requires a hundred million cells per experiment, which hampers its broad application in biomedical research, particularly in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
648464-10ML04055977262414