Fortfahren mit
648463
Triton X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
Synonym(e):
Triton X-100, Polyethylenglykol-p-isooctylphenylether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Triton X-100, PROTEIN GRADE® Detergens, 10%ige Lösung, sterilfiltriert, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
color
clear
conductivity
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Nichtionisches Detergens, das für die Isolierung von Membranproteinen verwendet wird.
Biochem/physiol Actions
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem. 109, 55.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6484689410-OPX165
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
aggregation number
100-155
aggregation number
-
aggregation number
100-155
aggregation number
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
impurities
-
impurities
-
description
Merck USA index - 14, 6761
description
RTECS - MD0907600
description
-
description
non-ionic
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the shelf life of 648463 once the ampule is open?
    1 answer
    1. Upon opening the ampule and removing Triton X from the vial, it is assumed that air will enter the vial, displacing the inert gas (typically either argon or nitrogen). However, there is no way to determine which inert gas is used on a lot-to-lot basis. Argon, being heavier than air, will be displaced by air more slowly than nitrogen. Nevertheless, there have been no studies conducted to document how much argon remains in the ampule after the vial is opened. As the ampule cannot be resealed once broken, it is best assumed that the Triton X needs to be transferred to smaller, more appropriate size containers that minimize air space above the Triton X.
      Once air enters the vial, aldehydes and peroxides are expected to start forming. This is the distinguishing factor of Protein Grade Triton X from standard grades, which are not packaged under inert gas.
      If the entire 50 ml is not needed for a single use, it is advisable to transfer the unused Triton X to vials that are filled to capacity. Excluding air from the vial should prolong the period of usability for the product.