Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Produktname
Triton™ X-100 Detergens, molekularbiologische Qualität, Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6761
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
color
clear
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: 1%
HLB
13.5
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form viscous liquid |
| aggregation number 100-155 | aggregation number - | aggregation number 100-155 | aggregation number 100-155 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility water: 1% | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| description Merck USA index - 14, 6761 | description RTECS - MD0907600 | description Merck USA index - 14, 6761 | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100 Detergens, molekularbiologische Qualität
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 648466-50ML | 07790788052119 |