Fortfahren mit
648462
Triton X-100
Non-ionic detergent and emulsifier
Synonym(e):
Triton X-100, Polyethylenglykol-p-isooctylphenylether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Triton X-100 Detergens, Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
description
Merck USA index - 14, 6761
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
100-155
color
colorless to pale yellow
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
HLB 13,5. Trübungspunkt 65 °C.
Nichtionisches Detergens und Emulgator (Aggregationsnummer: 100–55; Trübungspunkt: 65°C; CMC: 200–900 µM; HLB-Nummer: 13,5).
Nichtionisches Detergens und Emulgator. Aggregationsnummer: 100–155.
Application
  • Barbeya oleoides Leaves Extracts: In Vitro Carbohydrate Digestive Enzymes Inhibition and Phytochemical Characterization.: Though indirectly related, this study utilizes methodologies where Triton X-100′s properties as a detergent can be crucial for the extraction and stabilization of bioactive compounds from plant sources, important for medicinal chemistry applications (Khojah et al., 2021).
  • Surface Plasmon Resonance Monitoring of Mono-Rhamnolipid Interaction with Phospholipid-Based Liposomes.: Explores the interaction of biomolecules with lipid membranes, where Triton X-100 plays a key role in forming and stabilizing these liposomes, essential for biochemists studying membrane dynamics and drug delivery systems (Belkilani et al., 2021).
  • Sampling the cultivation parameter space for the bacterial production of TLR1 intracellular domain reveals the multiple optima.: Discusses the use of Triton X-100 in protein purification processes, underlining its utility in optimizing conditions for the production of biologically active proteins, a common technique in biochemical research labs (Goncharuk et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6484666484639410-OP
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
solubility
water: soluble
solubility
water: 1%
solubility
water: soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100 Detergens
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
648462-3KG04055977262391
648462-1KG07790788052102
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf