Fortfahren mit
648310-M
Tris-Basis, molekularbiologische Qualität
≥99% (perchloric acid titration), solid, pH 7.0-9.0, solid, Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12161705
NACRES:
NA.25
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris-Basis, molekularbiologische Qualität, TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9772
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 500 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0005%
absorption
≤0.02 at 280 nm, ≤0.03 at 260 nm
foreign activity
RNases, DNases, proteases, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Es wird häufig als biologischer Puffer (Absorbanz: ≤0,03 bei 260 nm, ≤0,02 bei 280 mm) eingesetzt. Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKs-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Für die Anwendung im pH-Bereich 7,0–9,0. Der pKs-Wert bei 25 °C beträgt 8,1.
Application
  • A Fast and Automated Melanin-bleaching Method for Histopathologic Evaluation of Pigmented Melanoma Tissues: In dieser Studie wird ein automatisiertes Melanin-Bleichverfahren vorgestellt, das einen Puffer auf Tris-Basis verwendet, um die histopathologische Beurteilung von pigmentiertem Melanomgewebe zu verbessern und so eine genauere Diagnose zu ermöglichen (Ugolini et al., 2022).
  • Improvement of plant protein solubilization and 2-DE gel resolution through optimization of the concentration of Tris in the solubilization buffer: Hebt die Optimierung der Tris-Konzentration in Solubilisierungspuffern hervor, um die Proteinsolubilisierung und die Auflösung der Gelelektrophorese zu verbessern, die für biochemische Studien entscheidend sind (Cho et al., 2010).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6483111.02408252859
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
-
assay
≥99.8%, 99.8-100.1%
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
form
crystalline
solubility
water: 500 mg/mL
solubility
water: 1 M
solubility
678 g/L
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
648310-500GM-M07790788052034
648310-500GM07790788052034
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf