If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungenabgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Als Feststoff in einer sicheren Glasflasche erhältlich, um seine Stabilität bis zur Öffnung während der gesamten Haltbarkeitsdauer sicherzustellen.
- Nach ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial.
- Auf NIST SRM (Standardreferenzmaterialien) rückführbares hochreines Material.
- In einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert.
- Stimmt mit den Vorgaben im Kapitel „Reagenzien“ des USP und der Ph. Eur. überein.
- Hohe Qualität ermöglicht genaue Titerbestimmungen
- Analysenzertifikat (CoA) liegt bei.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - |
| product line Certipur® | product line - | product line - | product line - |
| vapor pressure 0.0267 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.0267 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.0267 hPa ( 20 °C) |
| mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) |
| useful pH range 7-9 | useful pH range 7-9 | useful pH range 7-9 | useful pH range 7-9 |
| bp 219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa | bp 219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa | bp 219-220 °C/10 mmHg (lit.) | bp 219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Verwandter Inhalt
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024080080 | 04022536555843 |
| 1024080083 | 04054839567186 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf