Fortfahren mit
616467
ZDON
≥98% (HPLC), powder, transglutaminase 2 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Transglutaminase-2-Inhibitor, ZDON, Calbiochem, Z-DON, 6-Diazo-5-oxo-norleucin-Tetrapeptid, TG2-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H45N7O9
Molekulargewicht:
659.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Transglutaminase-2-Inhibitor, ZDON, Calbiochem, A cell-permeable, peptide-based, irreversible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2; IC50 = 150 nM for recombinant TG2). Reacts with the active site cysteine of TG2.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, peptidbasierter (Z- QVPL) irreversibler Inhibitor der Transglutaminase 2 (TG2) (IC50 = 150 nM für rekombinante TG2), der durch Reaktion mit dem Cystein im aktiven Zentrum von TG2 wirkt. Weist eine weitaus geringere Wirksamkeit gegenüber TG1 und TG3 auf. Es wurde gezeigt, dass es die PGC-1a- und Cytochrom-c-mRNA-Spiegel in Q7- und Q111-Zellen signifikant erhöht (~50 mM). Es hat sich auch gezeigt, dass es die Aktivität des Cytochrom-c-Promotors in Q111-Zellen um 250 % erhöht. Zeigt eine schützende Wirkung in Zellen, die 3-Nitropropionsäure und NMDA ausgesetzt sind, hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die mitochondriale Bioenergetik.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
McConoughey, S. J., et al. 2010. EMBO Mol. Medicine.2, 349.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475992382192420144
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 4 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Do you have any validations for Western blot showing that the provided ZDON lowers the TGM2 proteins levels? How have you validated TGM2 activity inhibition by ZDON if not by Western blot?
    1 answer
    1. 616467 Sigma-Aldrich Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON has not been validated in house in a Western Blotting application. It is a cell-permeable, peptide-based (Z- QVPL) irreversible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2) (IC50 = 150 nM for recombinant TG2) that acts by reacting with the active site cysteine of TG2.
      This information is derived from the publication referenced on the MilliporeSigma website:
      McConoughey, S. J., et al. 2010. EMBO Mol. Medicine. 2, 349.