Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (PAGE)
Biological source:
human thyroid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human thyroid
Quality Segment
assay
≥95% (PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Natives Thyreoglobulin, bestehend aus zwei Polypeptidmonomeren von je 330 kDa, gereinigt aus der menschlichen Schilddrüse. Dieses Protein ist eine hervorragende Quelle für N-gebundene Glykane verschiedener Strukturen, einschließlich sialylierter Kernfucose und Oligomannose-Oligosaccharide. Auch Gal-3-SO4 und GalNAc-6-SO4-Rückstände, die sich in einem einzigen, mehrfach verzweigten Glykan vom Typ Komplex befinden, wurden in Kälberthymus- und menschlichen Proteinen gefunden. Bei der nativen PAGE zeigt dieses Protein eine Bande bei
~660 kDa, die die dimere Form darstellt, und eine weitere Bande bei ~330 kDa, die die monomere Form darstellt.
~660 kDa, die die dimere Form darstellt, und eine weitere Bande bei ~330 kDa, die die monomere Form darstellt.
Physical form
Lyophilisiert aus 20 mM NH₄HCO₃.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituieren in Phosphatpuffer, der 150 mM NaCl enthält, pH >7,0.
Other Notes
Rawitch, A.B., et al. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 300, 271.
Black, E.G., und Sheppard, M.C. 1991. Clin. Endocrinol. 35, 519.
Spiro, R.G., und Bhoyroo, V.D. 1988. J. Biol. Chem. 263, 14351.
Black, E.G., und Sheppard, M.C. 1991. Clin. Endocrinol. 35, 519.
Spiro, R.G., und Bhoyroo, V.D. 1988. J. Biol. Chem. 263, 14351.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source human thyroid | biological source human | biological source Porcine thyroid | biological source bovine thyroid |
| form lyophilized | form lyophilized solid | form powder | form powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3