Fortfahren mit
605211
Thrombin-Substrat III, fluorogen – Calbiochem
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin.
Synonym(e):
Thrombin-Substrat III, fluorogen – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H43N7O6 · xHCl
Molekulargewicht:
681.78 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 360-380 nm, λem 440-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Empfindliches fluorogenes Substrat für die quantitative Bestimmung von Thrombin. Anregungsmaximum: 360–380 nm; Emissionsmaximum: 440–460 nm.
Physical form
Wird als Hydrochloridsalz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Benzoyl-Phe-Val-Arg-AMC,HCl
Tran, T. und Stewart, A. 2003. Br. J Pharmacol.138, 865.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol. 80, 341.
Svendsen, L., et al. 1972. Folia Haematol.98, 446.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219392230914539142
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
amorphous solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: water (1:1): soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
605211-25MG04055977188479