Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
technique(s)
electrophoresis: suitable
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
TAE-Puffer besteht aus Tris-Base, Acetat und Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA). Dies ist einer der am häufigsten verwendeten Laufpuffer in der Nukleinsäureelektrophorese. TAE-Puffer verbessert die Trennung oder Auflösung von großen DNA-Fragmenten.[1]
Application
TAE-Puffer, 10X, Molecular Biology Grade - Calbiochem wurde in 1X-Konzentration für die Vorbereitung von Agarosegel und als Laufpuffer bei der Gelelektrophorese verwendet.[2]
Preparation Note
1:10 mit H₂O verdünnen, um eine 1X-Lösung herzustellen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Bin Li et al.
Nature protocols, 13(5), 899-914 (2018-04-07)
Cpf1, a CRISPR endonuclease discovered in Prevotella and Francisella 1 bacteria, offers an alternative platform for CRISPR-based genome editing beyond the commonly used CRISPR-Cas9 system originally discovered in Streptococcus pyogenes. This protocol enables the design of engineered CRISPR-Cpf1 components, both
Modification of gel architecture and TBE/TAE buffer composition to minimize heating during agarose gel electrophoresis
Sanderson BA, et al.
Analytical Biochemistry, 454, 44-52 (2014)
Brian A Sanderson et al.
Analytical biochemistry, 454, 44-52 (2014-03-19)
Agarose gel electrophoresis of DNA and RNA is routinely performed using buffers containing either Tris, acetate, and EDTA (TAE) or Tris, borate, and EDTA (TBE). Gels are run at a low, constant voltage (∼10 V/cm) to minimize current and asymmetric
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 574797-1L | 04055977189797 |