Fortfahren mit
PPB008
Tris-Acetat EDTA-Puffer
pH 8.3, pHast Pack, powder
Synonym(e):
TAE-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,80
€ 74,85
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 74,85
Listenpreis€ 99,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
pHast Pack
form
powder
pH
8.3
suitability
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration), suitable for gel electrophoresis
foreign activity
DNAse, none detected, Nickase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris Acetate-EDTA (TAE) buffer, with a pH range of 8.1 – 8.4, is typically used for agarose gel electrophoresis, especially for the recovery of DNA. For larger double-stranded DNA fragments (>12kB) TAE buffer is preferred. However, the buffering capacity can become exhausted if electrophoresis time is extended. Buffer circulation or replacement during electrophoresis can remedy the lower buffering capacity.
Application
TAE-Laufpuffer ist der in der DNA-Agarosegel-Elektrophorese am häufigsten verwendete Puffer, wird aber auch in der nicht-denaturierenden RNA-Agarosegel-Elektrophorese eingesetzt. Doppelsträngige DNA läuft in TAE tendenziell schneller als in anderen Puffern, kann sich aber während erweiterter Elektrophorese erschöpfen. Eine Pufferzirkulation oder ein Pufferaustausch während erweiterter Elektrophorese kann die geringere Pufferungskapazität beheben. Die Verdünnung des konzentrierten TAE-Puffers ergibt einen 1× TAE-Puffer mit 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA, pH 8,3. Der 1× TAE-Puffer wird sowohl im Agarosegel als auch als Laufpuffer verwendet. Für maximale Auflösung werden angewendete Spannungen von unter 5 V/cm (Abstand zwischen den Elektroden des Geräts) empfohlen.
Suitable as a running and gel preparation buffer in:
  • DNA agarose gel electrophoresis
  • Non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis for RNA >1500 bases
  • Denaturing gradient gel electrophoresis
  • Northern and Southern blotting
Features and Benefits
  • Ready for use – saves time and effort
  • No measuring and pH adjusting needed
  • Eliminate exposure to toxic chemicals to prepare buffers
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Wird mit BioPerformance-zertifizierter Trizma-Base (T6066) und EDTA-Dinatriumsalz der molekularbiologischen Güteklasse (E5134) hergestellt. Lösungen enthalten außerdem Essigsäure (A6283), die pulverisierte Mischung enthält Trizma-Acetat (T1258).
Contents of one pouch, when dissolved in 500mL of distilled or deionized water, will yield a 1X solution containing 40mM Tris-Acetate, 1mM EDTA, pH 8.3 at 25 °C. Certified to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. Certified for use in electrophoresis.
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4038T8280T6025
product line
pHast Pack
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
form
powder
form
powder blend
form
powder blend
form
working solution
pH
8.3
pH
8.1-8.5
pH
8.1-8.5
pH
-
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, Nickase, none detected, RNAse, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
suitability
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-Acetat EDTA-Puffer
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)