Fortfahren mit
574793
TE-Puffer, 100X, molekularbiologische Qualität, Calbiochem
A 100X concentrate that, when diluted to 1X, contains 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH ~8.0.
Synonym(e):
Tris-EDTA Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Ein 100-faches Konzentrat, das bei Verdünnung auf 1-fache Konzentration 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH ~8,0 enthält.
Tris-Ethylendiamintetraessigsäure-Puffer (TE-Puffer) ist ein gängiger Puffer, der in der Molekularbiologie verwendet wird, um die Integrität von Nukleinsäuren während der Handhabung und Lagerung zu erhalten.[1]
Application
TE Buffer, 100X, Molecular Biology Grade-Calbiochem wurde zur Verdünnung von DNA-Stammlösungen verwendet.[2] Es wurde auch zur Verdünnung der Thymidylat-Synthase (thyA)-Kultur für die Kolonie-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.[3]
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
574795574797T9285
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase, none detected
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf