Fortfahren mit
573129
InSolution STAT3-Inhibitor III, WP1066, Calbiochem
InSolution, ≥97%
Synonym(e):
InSolution STAT3-Inhibitor III, WP1066, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14BrN3O
Molekulargewicht:
356.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables AG 490 (Kat.-Nr. 658401) Tyrphostin-Analogon, das als wirksamer STAT3-Signalweg-Inhibitor und ein viel stärkeres Antitumormittel als AG 490 bei der Hemmung des Wachstums maligner Gliome sowohl in Kulturen in vitro (IC50 = 5,6 und 3,7 µM in einem Lebensfähigkeitstest mit U87-MG bzw. U373-MG; keine Hemmung gegen nichttumoröses NHA bei 10 µM) und in Mäusen in vivo. Es wurde nachgewiesen, dass es die Blut-Hirn-Schranke bei Mäusen überwindet in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50-mM-Lösung (5 mg/281 µl) des STAT3-Inhibitors III, WP1066 (Kat.-Nr. 573097) in DMSO.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
573097573130407625
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
573129-5MG04055977190199