Fortfahren mit
573130
InSolution STAT3-Inhibitor VI, S3I-201, Calbiochem
InSolution,≥95%
Synonym(e):
InSolution STAT3-Inhibitor VI, S3I-201, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15NO7S
Molekulargewicht:
365.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Amidosalicylsäureverbindung, die die Stat3-SH2-Domäne bindet und die Stat3-Phosphorylierung/Aktivierung, Dimerisierung, DNA-Bindung und Stat3-abhängige Transkription verhindert. Es wurde gezeigt, dass es das Stat3-abhängige Tumorwachstum sowohl in Kulturen in vitro (wirksame Konzentration = ≤100 µM) als auch in einem Maus-Xenograft-Modell in vivo (5 mg/kg, i.v.) stoppt. Diese Verbindung (Kat.-Nr. 573102) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50-mM-Lösung (5 mg/274 µL) von STAT3-Inhibitor VI, S3I-201 (Kat.-Nr. 573102) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Lin, J., et al. 2009. Oncogene, 28, 961.
Siddiquee, K., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 7391.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
573102407625573127
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Modulation of SOCS3 Levels via STAT3 and Estrogen-ERI?p66 Signaling during Hepatitis E Virus Replication in Hepatocellular Carcinoma Cells.
Sooryanarain, et al.
Journal of virology, 96, e0100822-e0100822 (2023)
Nina L Kikel-Coury et al.
PLoS biology, 19(11), e3001444-e3001444 (2021-11-19)
Glial cells are essential for functionality of the nervous system. Growing evidence underscores the importance of astrocytes; however, analogous astroglia in peripheral organs are poorly understood. Using confocal time-lapse imaging, fate mapping, and mutant genesis in a zebrafish model, we
Lyugao Qin et al.
The Journal of biological chemistry, 297(4), 101161-101161 (2021-09-05)
Cell migration is an essential physiological process, and aberrant migration of epithelial cells underlies many pathological conditions. However, the molecular mechanisms governing cell migration are not fully understood. We report here that growth factor-induced epithelial cell migration is critically dependent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
573130-5MG04055977190205