Fortfahren mit
567735
Sphingosylphosphoryl-Cholin, CAS-Nr. 1670-26-4, Calbiochem
SPC is the deacylated derivative of sphingomyelin known to accumulate in neuropathic Niemann-Pick disease type A.
Synonym(e):
Sphingosylphosphoryl-Cholin, CAS-Nr. 1670-26-4, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H49N2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.62
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
chloroform/methanol (2:1): 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChI key
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
General description
SPC ist das deacylierte Derivat von Sphingomyelin, das sich bekanntermaßen bei neuropathischer Niemann-Pick-Krankheit Typ A ansammelt. Es ist ein potentes Mitogen, dass das intrazelluläre freie Ca2+ und freies Arachidonat über Wege erhöht, die nur teilweise von PKC abhängen. Stimuliert die DNA-Bindungsaktivität des Transkriptionsaktivatorproteins AP-1. Induziert rasch die Tyrosinphosphorylierung der fokalen Adhäsionskinase (p125FAK) und von Paxillin und bewirkt eine rasche und vorübergehende Aktivierung der MAP-Kinase in Swiss/3T3-Zellen. Außerdem bewirkt es eine einzigartige Reorganisation des Aktin-Zytoskeletts.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Ein potentes Mitogen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Berger, A., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92, 5885.
Dettbarn, C., et al. 1995. Brain Res.669, 79.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24343.
Seufferlein, T. and Rozengurt, E. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24334.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
110145567726567731
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
567735-10MG04055977190908