Fortfahren mit
110145
D-erythro-Sphingosin, N,-Acetyl-
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosin, N,-Acetyl-, C₂-Ceramid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H39NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
General description
Biologisch aktives, zellpermeables, nichtphysiologisches Ceramid-Analogon. Hemmt das Zellwachstum und leitet die Apoptose in HL-60-Zellen ein. Induziert die intranukleosomale DNA-Fragmentierung. Ein Aktivator der heterotrimeren Proteinphosphatase 2A (PP2A). Stimuliert eine zytosolische Serin-/Threonin-Proteinphosphatase in T9-Zellen bei Konzentrationen von so wenig wie 100 nmol/l. Aktiviert die stressaktivierte Proteinkinase (SAPK) in humanen promyelozytischen HL-60-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Hemmt das Zellwachstum und leitet die Apoptose in HL-60-Zellen ein
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Beim Verdünnen zu einer wässrigen Lösung kann Beschallung erforderlich sein, um eine gleichförmige Suspension zu erhalten.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Alkoholstammlösungen sind bei -20 °C <1 Woche haltbar.
Other Notes
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 22689.
Cifone, M.G., et al. 1994. J. Exp. Med.180, 1547.
Hannun, Y.A. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3125.
Bielawska, A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 26226.
Obeid, L.M., et al. 1993. Science259, 1769.
Ballou, L.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 20044.
Dobrowsky, R.T. und Hannun, Y.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 5048.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
376650567726310500
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
oil (Clear), waxy solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124753-100G04061838723116
110145-5MG07790788055585