Fortfahren mit
565790
Compound E
≥95% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
γγ-Sekretase-Inhibitor XXI, Verbindung E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24F2N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 333,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
γγ-Sekretase-Inhibitor XXI, Verbindung E, This g-secretase inhibitor, CAS 209986-17-4, is a cell-permeable, potent, selective, non-transition-state analog inhibitor of γ-secretase and Notch processing. Lowers Aβ levels in APP transgenic mice
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
InChI key
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
General description
Ein zellpermeabler, potenter, selektiver, peptidomimetischer Nicht-Übergangszustand-Analog-Hemmer der γ-Sekretase und des Notch-Signalwegs (IC50 = 300 pM für Aβ40 in CHO-Zellen, die den Wildtyp βAPP überexprimieren; 240 pM für Aβ40, 370 pM für Aβ42 und 320 pM für NICD in HEK293-Zellen, die stabil mit βAPP695 und mNotchΔE(M1727V) transfiziert wurden; 100 pM für Aβ40 und Aβ42 in SH-SY5Y-Zellen, die stabil mit SPA4CT transfiziert wurden). Reduziert Aβ in mehreren transgenen APP-Mausmodellen. Bindet Berichten zufolge an Preseniline und unterdrückt die proteolytische Spaltung von Transmembranproteinsubstraten wie APLP1 und APLP2, CD44, ErbB4, E-Cadherin, LDL-Rezeptor-verwandte Proteine, Notch-Liganden und p75NTR. Beeinflusst die Presenilinase-Aktivität nur schwach bei viel höheren Konzentrationen (200-400 µM).
Biochem/physiol Actions
IC50-Zielwert: 300 pM für Aβ40 in CHO-Zellen, die den WildtypβAPP überexprimieren; 240 pM für Aβ40, 370 pM für Aβ42 und 320 pM für NICD in HEK293-Zellen, die stabil mit βAPP695 und mNotchΔE(M1727V) transfiziert wurden; 100 pM für Aβ40 und A42 in SH-SY5Y-Zellen, die stabil mit SPA4CT transfiziert wurden
Primärziel
γ-Sekretase und Notch-Signalweg Aβ40 in CHO-Zellen, die den Wildtyp βAPP überexprimieren
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter Inertgas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Milano, J., et al. 2004. Toxicol. Sci.82, 341.
Jung, K.M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 42161.
Murakami, D., et al. 2003. Oncogene22, 1511.
Campbell, W.A., et al. 2003. J. Neurochem.85, 1563.
Berechid, B.E., et al., 2002. J. Biol. Chem.277, 8154.
Lee, H.J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 6318.
May, P., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 18736.
Scheinfeld, M.H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 44195.
Ni, C. Y., et al. 2001. Science294, 2179.
Beher, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 45394.
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Seiffert, D., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 34086.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565789565773565770
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kenichi Makino et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 10(1) (2022-02-02)
Dendritic cells (DCs) play critical roles in regulating the innate and adaptive immune responses, and have long been a major focus of cancer immunotherapy. Accumulating evidence suggests that conventional type 1 DCs (cDC1s) excel in cross-presentation of exogenous antigens on
Christine E Eyler et al.
Genome biology, 21(1), 174-174 (2020-07-17)
Tumors can evolve and adapt to therapeutic pressure by acquiring genetic and epigenetic alterations that may be transient or stable. A precise understanding of how such events contribute to intratumoral heterogeneity, dynamic subpopulations, and overall tumor fitness will require experimental
Claire E McGhee et al.
ACS central science, 7(11), 1809-1820 (2021-11-30)
Lithium has been a drug for bipolar disorders (BD) for over 70 years; however, its usage has been limited by its narrow therapeutic window (between 0.6 and 1.2 mM). Understanding the cellular distribution of lithium ions (Li+) in patient cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
565790-1MG04055977191851
565790-500UG04055977191868