Wichtige Dokumente
565773
Sigma-Aldrich
γ-Sekretase-Inhibitor XII, Calbiochem
The γ-Secretase Inhibitor XII controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
γ-Sekretase-Inhibitor XII, Calbiochem, Z-IL-CHO
Größe auswählen
5 MG
€ 227,00
€ 227,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 227,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N2O4
Molekulargewicht:
362.46
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 227,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler Dipeptidaldehyd, der die Produktion von Aβ durch Blockierung der γ-Sekretaseaktivität in vitro (Aβ40 IC50 = 7,9 µM; Aβ42 IC50 = 7,6 µM) und in kultivierten CHO 2b-7 Zellen, die APP695 stabil überexprimieren (Aβ40 IC50 = 11,5 µM; Aβ42 IC50 = 8,3 µM). Blockiert auch die Bildung von CTFγ (γ-secretase-generated carboxyl-terminal fragment). Beeinflusst nicht die Bildung des Amyloid-β-Vorläuferproteins (APP).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Aβ40 in vitro
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 7,9 µM für Aβ40; 7,6 µM für Aβ42 in vitro
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Ile-Leu-CHO
Sonstige Hinweise
Weijzen, S., et al. 2002. Nat. Med.8, 979.
McLendon, C., et al. 2000. FASEB J.14, 2383.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable