Fortfahren mit
565767
αα-Sekretase-Substrat II, fluorogen
An internally quenched fluorogenic peptide substrate containing the α-secretase cleavage site of β-Amyloid Precursor Protein (APP).
Synonym(e):
αα-Sekretase-Substrat II, fluorogen, Ac-RE(EDANS)-VHHQKLVF-K(DABCYL)-R-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C100H144N30O20S
Molekulargewicht:
2118.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~340 nm, λem ~490 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein intern abgeschrecktes fluorogenes Peptidsubstrat, das die α;-Sekretasen-Spaltstelle des β;-Amyloid-Präkursorproteins (APP) enthält. Eignet sich als effektives Substrat für Yapsin -2, eine Glycosylphosphatidylinositol-verknüpfte Aspartylprotease, die in Hefe vorkommt (Vmax/Km = 0,031 min-1). Die Spaltung erfolgt an der Lys-Leu-Bindung. Exzitationsmaximum: ~340 nm); Emissionsmaximum: ~490 nM.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Die α;-Sekretasen-Spaltstelle des β;-Amyloid-Präkursorproteins (APP) enthaltendes Substrat
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Ac-Arg-Glu(EDANS)-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Lys(DABCYL)-Arg-OH
Komano, H., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 24431.
Komano, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 31648.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565758565764539142
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
amorphous solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c