Fortfahren mit
557368
Rotenon
≥98% (HPLC), solid, NADH-CoQ reductase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Rotenon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rotenon, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Quality Level
description
Merck USA index - 14 8271
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H](c5c(cc(c(c5)OC)OC)OC2)C(=O)c3c1c4c(cc3)O[C@H](C4)C(=C)C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI key
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
General description
Ein mitochondriales Toxin und ein potenter, reversibler und konkurrierender Inhibitor von Komplex I (NADH-CoQ-Reduktase) der Respirationskette. Hemmt auch die zelluläre Proliferation in Mausleber.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NADH-CoQ-Reduktase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen, mit Stickstoff spülen und bei -70 °;C aufbewahren. Stammlösungen sind bei -70 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kopustinskiene, D.M., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.428, 311.
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
554994454180454202
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
solubility
ethanol: 5 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotenon
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aastha Garde et al.
STAR protocols, 3(2), 101429-101429 (2022-06-07)
Measuring ATP levels within the cytosol of living cells in animals is important to understand how cellular activities are energetically supported, but is challenging because of tissue complexity and ATP sensor limitations. In this protocol, we describe how to quantify
Tongling Liufu et al.
Frontiers in physiology, 14, 1164287-1164287 (2023-08-31)
Introduction: Mitochondrial disease is a spectrum of debilitating disorders caused by mutations in the mitochondrial DNA (mtDNA) or nuclear DNA that compromises the respiratory chain. Mitochondrial 3243A>G (m.3243 A>G) is the most common mutation showing great heterogeneity in phenotype. Previous
Localized glucose import, glycolytic processing, and mitochondria generate a focused ATP burst to power basement-membrane invasion.
Garde, et al.
Developmental Cell, 57, 732-749 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
557368-1GM04055977268034