Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.2% Water
evapn. residue
≤0.002%
transmittance
270 nm, ≥30%, 280 nm, ≥60%, 300 nm, ≥75%, 350 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
1.10 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy: Innovativer Einsatz der akustischen Levitation in Kombination mit der Raman-Spektroskopie zur Analyse der chemischen Eigenschaften von Tröpfchen in einem berührungslosen Aufbau, nützlich in Szenarien, in denen DMSO als Lösungsmittel verwendet wird (Tuckermann et al., 2009).
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
Wasser: ≤ 0,2 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,002 %
Durchlässigkeit (bei 270 nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 280 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 300 nm): ≥ 75 %
Durchlässigkeit (ab 350 nm): ≥ 99 %
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) GC/GC: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index n20/D 1.479 |
| mp 16-19 °C (lit.) | mp 16-19 °C (lit.) | mp 16-19 °C (lit.) | mp 16-19 °C (lit.), 18-20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5439002500 | 04054839190032 |