Wichtige Dokumente
41640-M
Dimethylsulfoxid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ternäre Phasenfeldsimulation von mikroporösen Poly(vinylidenfluorid)-Membranstrukturen: Dimethylsulfoxid (DMSO) wird bei der Bildung mikroporöser Membranstrukturen mittels Phasentrennungstechniken verwendet, um die Polymerforschung für Filtrations- und Barriereanwendungen zu verbessern (Zhang Z, et al., 2024).
- Anwendung von Kupfer(I)-selektiven Liganden für PET-Bildgebung: DMSO wird bei der Synthese von Kupfer(I)-selektiven Liganden für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) eingesetzt, was seine Rolle bei der Weiterentwicklung von diagnostischen Verfahren in der medizinischen Forschung demonstriert (Tada T, et al., 2024).
- Säulenförmige Graphenoxidgerüste für Adsorption und Trennung: Die Forschungsarbeit unterstreicht die Verwendung von DMSO bei der Untersuchung von Lösungsmittelwechselwirkungen innerhalb von Graphenoxidgerüsten mit dem Ziel, industrielle Prozesse zur Lösungsmittelrückgewinnung und Umweltsanierung zu verbessern (Skarmoutsos I, et al., 2024).
- A Luminescent Hybrid Bimetallic Halide Family with Solvent-Coordinated Rare Earth and Alkaline Earth Metals: In dieser Studie wird DMSO bei der Entwicklung neuer lumineszierender Materialien verwendet, was seine Bedeutung bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Beleuchtungs- und Displaytechnologien unterstreicht (Lin J, et al., 2024).
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Tabelle zur Mischbarkeit/Unmischbarkeit von Dimethylsulfoxid
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?