Fortfahren mit
1.02950
Dimethylsulfoxid
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Methansulfinylmethan, Methylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, DMSO, DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-664-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
potency
28300 mg/kg LD50, oral (Rat), 40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.0004%
color
APHA: ≤10
transmittance
270 nm, ≥35%, 280 nm, ≥50%, 310 nm, ≥80%, 330 nm, ≥90%, 350 nm, ≥97%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
1.10 g/mL (lit.)
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤0.46, λ: 280 nm Amax: ≤0.30, λ: 310 nm Amax: ≤0.10, λ: 330 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.013
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Features and Benefits
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0004 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 270 nm): ≥ 35 %
Durchlässigkeit (bei 280  nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 310  nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 330  nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 350 nm): ≥ 97 %
Extinktion (bei 270 nm): ≤ 0,46
Extinktion (bei 280 nm): ≤ 0,30
Extinktion (bei 310 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 330 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 350 nm): ≤ 0,013
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0295231727541640-M
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. ¿Es este DMSO apropiado para cultivo celular?
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in UV/Vis spectroscopy and not tested or validated for cell culture use. The end user would havve to determine suitability. Please see the links below to review DMSO products qualified for use in cell culture tested and cryopreservation:
      D2438, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2438
      D2650, Hybri-Max™, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2650
      D4540, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d4540
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf