Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Form:
lyophilized solid
Biological source:
Staphylococcus aureus
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Protein A von Staphylococcus aureus. Ein vielseitiges und wirtschaftliches Mittel für die Isolation, Detektion und Aufreinigung von Antikörpern. Ist besonders nützlich in immunhistochemischen Studien, da es, im Gegensatz zu sekundären Antikörpern, nicht an Zell-Fc-Rezeptoren bindet und deshalb keine hohen Hintergrundreaktionen auftreten. Stark reaktiv mit Meerschweinchen, menschlichem IgG1, IgG2 und IgG4, Maus-IgG2b und Kaninchen. Schwach reaktiv mit Rind, menschlichem IgA, IgE und IgM und Maus-IgG3. Nicht reaktiv mit Ziege, Pferd, menschlichem IgD und IgG3, Ratte, Maus-IgG1 und Schaf.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Sjø;dahl, J. 1976. FEBS Lett.67, 1976.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Staphylococcus aureus | biological source Staphylococcus aureus | biological source - | biological source - |
| form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form cell suspension |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| solubility water: soluble | solubility H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c