Merck
H9395
Sigma-Aldrich
α-Hämolysin aus Staphylococcus aureus
lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein
Synonym(e):
α-Toxin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Staphylococcus aureus
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10,000 units/mg protein
Enthält
sodium citrate buffer as balance
Zusammensetzung
Protein, ~60% Lowry
Löslichkeit
H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722)
Allgemeine Beschreibung
α-Hämolysin, ein porenbildendes Zytotoxin[1], ist ein extrazelluläres Protein, das von den meisten Stämmen von pathogenem Staphylococcus aureus abgesondert wird. Es wird als wasserlösliches Monomer ausgeschieden und ist ein β-Fass-Protein.[1]
Anwendung
αα-Hämolysin wurde in einer Studie zum Prüfen der Effluxpumpe und Hämolysin-Aktivität von Escherichia coli aus Milchprodukten eingesetzt. Es wurde auch zum Prüfen seiner Adaption an Benzalkoniumchlorid und die Wirkung von Ciprofloxacin auf die Biofilmbildung eingesetzt.[2]
α-Hämolysin aus Staphylococcus aureus wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil einer Elektrolytlösung zur Untersuchung der Porenbildung in lipiden Doppelschichten mittels elektrophysiologischer Messungen[3]
  • zur Untersuchung seiner suppressiven Wirkung auf die Osteogenese in Stromazellen des Knochenmarks[4]
  • bei der Herstellung von α-Hämolysin-MIP (Molecular Imprinted Polymer) für Biacore und Oberflächenplasmonenresonanz.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
α-Hämolysin ist selektiv hämolytisch und bindet sich in der monomeren Form an eine Membran, wobei keine spezifischen Rezeptoren für die Bindung erforderlich sind. Beim Binden an biologische Membranen und/oder künstliche Membranen findet eine Selbstoligomerisation statt, die in Ringstrukturen (hexamere Aggregate) resultiert, von denen angenommen wird, dass sie transmembrane Poren darstellen, die für Ionen und kleine Metabolite permeabel sind.[1] Es hat eine deutliche Vorliebe für Erythrozyten aus Kaninchen.[6] α-Hämolysin stimuliert die zellulären Phospholipasen und induziert einen Ca2+-Einstrom.[7] Es führt zu einer Membranstörung der Endothelbarriere und einem Lecken der zytoplasmischen Bestandteile[1] sowie osmotischen Lyse der Zellen.[6] α-Hämolysin ist auch an der Entstehung einer Sepsis beteiligt.[5]
Verpackung
Packungsgröße ist abhängig vom Proteingehalt
Einheitendefinition
Eine hämolytische Einheit verursacht die 50%ige Lyse einer 1%igen Suspension von Erythrozyten von Kaninchen in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,0, die 1 % Rinderserumalbumin enthält nach 30 min bei 37 °C, gefolgt von Kühlen bei 4 °C für 30 min.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Lungs,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gregory J Digby et al.
The Journal of physiology, 586(14), 3325-3335 (2008-05-24)
Signalling by heterotrimeric G proteins is often isoform-specific, meaning certain effectors are regulated exclusively by one family of heterotrimers. For example, in excitable cells inwardly rectifying potassium (GIRK) channels are activated by G betagamma dimers derived specifically from G(i/o) heterotrimers.
Ankita Pagedar et al.
The Journal of dairy research, 79(4), 383-389 (2012-08-10)
The present study investigates the effect of adaptive resistance to ciprofloxacin (Cip) and benzalkonium chloride (BC) on biofilm formation potential (BFP), efflux pump activity (EPA) and haemolysin activity of Escherichia coli isolates of dairy origin. All the isolates, irrespective of
François Vandenesch et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 2, 12-12 (2012-08-25)
One key aspect of the virulence of Staphylococcus aureus lies in its ability to target the host cell membrane with a large number of membrane-damaging toxins and peptides. In this review, we describe the hemolysins, the bi-component leukocidins (which include
D Fink et al.
Cellular signalling, 1(4), 387-393 (1989-01-01)
Staphylococcal alpha-toxin at subcytotoxic concentrations stimulated phosphatidylinositol turnover and arachidonic acid release in undifferentiated cultures of pheochromocytoma PC12 cells. Stimulation of phospholipase A2 but not C was dependent on extracellular calcium. Addition of staphylococcal alpha-toxin to PC12 cells caused a
Muhmmad Omar-Hmeadi et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 19(6), 436-445 (2018-03-16)
Phosphoinositides (PtdIns) play important roles in exocytosis and are thought to regulate secretory granule docking by co-clustering with the SNARE protein syntaxin to form a docking receptor in the plasma membrane. Here we tested this idea by high-resolution total internal
Verwandter Inhalt
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Eine Übersicht über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden, in der verschiedene Techniken beschrieben werden, von der Solubilisierung mit Detergenzien bis hin zur mechanischen Homogenisierung, um den Anforderungen der Forschung gerecht zu werden.
Questions
  1. We suspended in the product H9395 in 12.5 ml of PBS (our usual water-based infection solvent), flash-froze the aliquots in liquid nitrogen, and stored the aliquots at -80 C. There was no apparent issue with resuspension in PBS vs water. However, we observed no hemolytic activity in our in vivo mouse study or an in vitro quantitative hemolysis assay performed with rabbit blood.
    1 answer
    1. The stability of stock solutions of this enzyme has not been evaluated. However, it is cited in Methods in Enzymology, 165, 3-7 (1988) that at concentrations greater than 2 mg of protein per ml it can be stored at -20 °C without loss of hemolytic titer.