Fortfahren mit
525276
Phosphoramidon-Dinatriumsalz
Inhibits some metalloendopeptidases.
Synonym(e):
Phosphoramidon-Dinatriumsalz, N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-leucyl-L-tryptophan, 2Na
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N3O10P · 2Na
Molekulargewicht:
587.47
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Effektive Konzentration: 1–10 µ;M.
Hemmt manche Metalloendopeptidasen. Hochgradig spezifischer Inhibitor von Thermolysin. Hemmt die Umwandlung von Groß-Endothelin-1 in Endothelin (IC50 = 4,6 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
Thermolysin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Ziel-IC50: 4,6 µ;M gegen die Umwandlung von Groß-Endothelin-1 in Endothelin
Analysis Note
Einzelpunkt mittels TLC.
Other Notes
Balwierczxak, J.L., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 291.
Howell, S., et al. 1993. Biochem. J. 290, 159.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506600472804309795
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: soluble, methanol: soluble
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 0.5%
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jan Perner et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 563349-563349 (2020-12-15)
During feeding on vertebrate hosts, ticks secrete saliva composed of a rich cocktail of bioactive molecules modulating host immune responses. Although most of the proteinaceous fraction of tick saliva is of little immunogenicity, repeated feeding of ticks on mammalian hosts
S Howell et al.
The Biochemical journal, 290 ( Pt 1), 159-164 (1993-02-15)
Five membrane peptidase activities have been identified on cultured human osteoblast-like cells. These consisted of the four exopeptidases aminopeptidase-A, aminopeptidase-N, aminopeptidase-W and carboxypeptidase-M, and the endopeptidase, endopeptidase-24.11. The presence of endopeptidase-24.11 was confirmed immunochemically by immunofluorescent staining and by enzyme-linked
J L Balwierczak et al.
Biochemical pharmacology, 49(3), 291-296 (1995-01-31)
The enzyme responsible for the conversion of exogenous big endothelin-1 to endothelin-1 by porcine coronary arterial smooth muscle has been shown to be a metalloprotease. The potencies of eight metalloprotease inhibitors for this endothelin-converting enzyme were determined. CGS 25015, CGS
Global Trade Item Number
SKUGTIN
525276-5MG04055977270648