506600
Pamidronat, Dinatriumsalz
A potent and specific inhibitor of bone resorption that does not cause any significant detrimental effect on bone growth and mineralization at concentrations used.
Synonym(e):
Pamidronat, Dinatriumsalz, 3-Amino-1-hydroxypropyliden-disphosphonsäure, 2Na, Pentahydrat
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7003
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[C@@]([P](=O)([O-])O)(O)CC[N+H3].O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.5H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChIKey
CZYWHNTUXNGDGR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Knochenresorptionshemmer
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fitton, A., and McTravish, D. 1991. Drugs41, 289.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable